Merck
S-allylcysteine prevents cisplatin-induced nephrotoxicity and oxidative stress.
The Journal of pharmacy and pharmacology (2014-05-02)
Tania Gómez-Sierra, Eduardo Molina-Jijón, Edilia Tapia, Rogelio Hernández-Pando, Wylly Ramsés García-Niño, Perla D Maldonado, José Luis Reyes, Diana Barrera-Oviedo, Ismael Torres, José Pedraza-Chaverri
ABSTRACT
Cisplatin (CP) is an antineoplastic agent that induces nephrotoxicity and oxidative stress. S-allylcysteine (SAC) is a garlic-derived antioxidant. This study aims to explore whether SAC protects against CP-induced nephrotoxicity in rats. In the first stage, the SAC protective dose was determined by measuring renal damage and the oxidative stress markers malondialdehyde, oxidized proteins and glutathione in rats injected with CP. In the second stage, the effect of a single dose of SAC on the expression of nuclear factor-erythroid 2-related factor-2 (Nrf2), protein kinase C beta 2 (PKCβ2) and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase subunits (p47(phox) and gp91(phox) ) was studied. In addition, the effect of SAC on oxidative stress markers and on the activity of catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and glutathione reductase (GR) in isolated proximal and distal tubules were evaluated. SAC (25 mg/kg) prevented the CP-induced renal damage and attenuated CP-induced decrease in Nrf2 levels and increase in PKCβ2, p47(phox) and gp91(phox) expression in renal cortex and oxidative stress and decrease in the activity of CAT, GPx and GR in proximal and distal tubules. These data suggest that SAC provides renoprotection by attenuating CP-induced oxidative stress and decrease in the activity of CAT, GPx and GR.
MATERIALI
Numero di prodotto
Marchio
Descrizione del prodotto
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure 200 proof, Molecular Biology
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, ACS reagent, ≥99.9%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, Molecular Biology
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, suitable for HPLC, ≥99.7%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, ReagentPlus®, ≥99.5%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, anhydrous, ≥99.9%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, meets USP testing specifications
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
L-Glutathione reduced, suitable for cell culture, BioReagent, ≥98.0%, powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
L-Glutathione reduced, ≥98.0%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenil metansolfonile fluoruro, ≥98.5% (GC)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, ACS spectrophotometric grade, 95.0%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Etanolo, ACS reagent, prima fine spirit, without additive, F15 o1
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Streptomicina, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Etanolo, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Etanolo, purum, absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
L-cisteina, reagent grade, ≥98% (TLC)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenil metansolfonile fluoruro, ≥99.0% (T)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Streptomicina, powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Creatinine, anhydrous, ≥98%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Etanolo, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Etanolo, purum, fine spirit, denaturated with 4.8% methanol, F25 METHYL1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Etanolo, standard for GC
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili