Merck
UC280
Ketoconazole
≥99% (HPLC), Cytochrome P450c17 inhibitor, solid
Synonyma:
(±)-cis-1-Acetyl-4-(4-[(2-[2,4-dichlorophenyl]-2-[1H-imidazol-1-ylmethyl]-1,3-dioxolan-4-yl)-methoxy]phenyl)piperazine
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H28Cl2N4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
531.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
265-667-4
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ketoconazole,
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
color
white to light yellow
solubility
DMSO: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChI key
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Application
CYP3A4 inhibitor
Ketoconazole has been used as a cytochrome P450 (CYP) inhibitor to study its functions in embryonic testes of rats. Ketoconazole has also been used for the screening of antimicrobial agents against nonreplicating M. tuberculosis. Furthermore, studies have used ketoconazole for antifungal susceptibility testing and also as a standard antifungal agent.
Biochem/physiol Actions
Antifungal agent
Ketoconazole is an imidazole derivative. It plays an important role in inhibiting the conversion of lanosterol to ergosterol in the cell wall of fungi. Ketoconazole has therapeutic effects against dermatophytosis, superficial candidiasis, and paracoccidioidomycosis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Ketoconazole is soluble in DMSO.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketoconazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
65277-42-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)