Extrahovatelné a vyluhovatelné látky
Poznání potenciálu vyluhovatelných látek ovlivnit bezpečnost pacientů je kritickým krokem ve validační strategii každého výrobce biofarmaceutických přípravků. Naše služby v oblasti extrahovatelných a vyluhovatelných látek (E&L) zohlední přístup založený na riziku a určí, zda je bezpečnost pacientů nepříznivě ovlivněna plastovými materiály, které přicházejí do kontaktu s finálním léčivým přípravkem během vašeho procesu, a zároveň posoudí potenciální toxicitu pro pacienty.
V souladu s očekáváním regulačních orgánů provede náš tým E&L důkladnou interpretaci souborů dat o extrahovatelných látkách a zároveň vyhodnotí kritičnost vašeho procesního vlaku a systému na jedno použití. Můžeme určit:
- Složky pro jednorázové použití, které mají být hodnoceny
- Výběr analytické metody
- Modelové rozpouštědlo (rozpouštědla)
- Relevantní nejhorší podmínky
Bezproblémové a robustní posouzení E&L
Chcete-li prokázat, že filtrační zařízení a materiály pro systémy na jedno použití používané ve vaší výrobě nebudou mít negativní vliv na bezpečnost léčivého přípravku pro pacienty, pomůžeme vám provést posouzení rizik a doporučíme vám strategii validace krok za krokem.
Snadnější způsob, jak dosáhnout bezproblémového a spolehlivého hodnocení E&L
Sbírejte
Sestavte standardní údaje o extrahovatelných látkách pro kontaktní materiál přítomný v procesu, včetně protokolů BioPhorum a přístupů USP <665>
PROGRAM EMPROVE®
Co?
Dokumentace extrahovatelných látek:
- Zajištění počáteční kvalifikace
- Zajištění funkčnosti výrobku
- Zajištění bezpečnosti materiálu
Dokumentace provozní dokonalosti.
Interpretovat
Identifikace extrahovatelných látek specifických pro daný proces v léčivém přípravku pomocí interpretace standardních údajů o extrahovatelných látkách (modelové toky, měřítko, časové body)
VALIDAČNÍ SLUŽBY
Co?
Zpráva o extrahovatelných látkách specifických pro daný proces: Kvantitativní seznam extrahovatelných látek specifických pro daný proces (nebo potenciálních vyluhovatelných látek)
Kde?
Služba studie extrahovatelných látek.
Vyhodnocení a zmírnění
Vypočítejte riziko spojené s příjmem léčiva na základě extrahovatelných sloučenin
Pokud hodnocení selže, zmírněte riziko pomocí studie vyluhovatelných látek nebo změňte návrh procesu
VALIDAČNÍ SLUŽBY
Co?
Zpráva o bezpečnosti pacientů
Zpráva o vyluhovatelných látkách
Kde?
Bezpečnost pacientů
Služba vyhodnocení Služby studie vyluhovatelných látek.
Maximalizujte
Maximalizovat úsilí o zajištění bezpečnosti pacientů
- Vyhodnocení extrahovatelných látek. S ohledem na přístup nejhoršího případu a modelového rozpouštědla budou údaje o extrahovatelných látkách shromážděny prostřednictvím našich analytických studií nebo prostřednictvím našeho programu Emprove®.
- Vyhodnocení bezpečnosti pacientů. Vyhodnocení bezpečnosti pacientů provádí interní toxikolog, aby určil potenciální riziko pro pacienty. Údaje o extrahovatelných a/nebo vyluhovatelných látkách, výrobním procesu a dávkování léčiv se používají k výpočtu potenciálního denního příjmu potenciálních vyluhovatelných látek v porovnání s expozičními limity.
- Testování vyluhovatelných látek. Pokud to vyžaduje přístup založený na riziku, provede se studie vyluhovatelných látek za použití podmínek procesu a produktů pro koncového uživatele s cílem identifikovat sloučeniny z filtračního zařízení a systémů na jedno použití, po níž následuje posouzení bezpečnosti pro pacienta.
Výsledný balíček údajů o extrahovatelných nebo vyluhovatelných látkách buď prokáže a potvrdí bezpečnost E&L vašeho výrobního procesu, nebo stanoví potřebu dalšího hodnocení. Validační služby vám mohou dále pomoci zmírnit rizika pomocí proplachovacích studií a alternativních návrhů procesů.
Požádejte o cenovou nabídku a začněte ještě dnes.
Související produktové zdroje
Brožura o testování extrahovatelných a vyluhovatelných látek v rámci validačních služeb
Article: The Landscape for Single-use Systems
Webinář: BioPhorum Raw Materials Risk Assessments
Webinář: Pokroky v testování E&L pro procesní technologie pro jedno použití
Bílá kniha: Role údajů o extrahovatelných látkách BPOG při efektivním zavádění systémů pro jedno použití