Merck
DomůHPLC pro malé molekulyKolony Chromolith® HPLC a UHPLC
Kolony Chromolith® HPLC a UHPLC
Chromolitové® HPLC a UHPLC kolony jsou vyrobeny z monolitického oxidu křemičitého s bimodální strukturou pórů pomocí technologie sol-gel. Nejedná se o žádné částice oxidu křemičitého.
Několik klíčových výhod vyplývá přímo z bimodální pórové struktury silikagelu, který má 2 µm makropóry a 13 nm mezopóry:
  • Rychlé separace při velmi nízkém protitlaku kolony
  • Standardní přístroje HPLC jsou plně kompatibilní se všemi přístroji Chromolith® kolony a UHPLC přístroje jsou plně kompatibilní s Chromolith® UHPLC 2mm I.D. kolonami.
  • Vzorky bohaté na matrici (např. potraviny nebo vzorky z oblasti přírodních věd) lze analyzovat bez nutnosti složité a časově náročné přípravy vzorku. K dispozici jsou také patrony s ochrannými kolonami.
  • Úspory nákladů je dosaženo díky tomu, že životnost kolon je mnohem delší než u částicových HPLC kolon, zejména při analýze vzorků bohatých na matrici.
  • Komplexní vícesložkové vzorky lze separovat buď pomocí kolon Chromolith® HighResolution (HR), nebo pomocí dlouhých velmi vysoce účinných kolon vytvořených spojením dvou nebo více kolon Chromolith®  dohromady. Umožňuje to nízký protitlak kolony.
  • Snadný přenos metod z částicové kolony na kolonu Chromolith® .
  • Chromolith® WP 300 columns jsou vynikajícím řešením pro separaci biomolekul
Kolony jsou k dispozici nejen s oktadecylovou (RP-18e) nebo oktylovou (RP-8e) koncovou povrchovou modifikací, ale také s fenylovou, CN (nitrilovou), diolovou a NH2 (aminovou) povrchovou modifikací a také s nemodifikovaným čistým oxidem křemičitým.
Makropóry: 2 µm
Mezopóry: 130 Å
Makropóry: 1.15 µm
Mesopore:
Chromolit®HighResolution RP-18e
Chromolith® HighResolution RP-8e
Chromolith® RP-18e
Chromolith® RP-8e
Chromolith®Fenyl
Chromolith® CN
Chromolith® Diol
Chromolith®
Chromolit® Si
Chromolit® 2 mm I.D.: 1,5 µm
Chromolit® Prep 25 mm I.D. 3 µm Makropóry
Specifikace 
Typ oxidu křemičitéhoVysoce čistý
Základní materiálMonolitický
Velikost makropórů2µm (Chromolith® HPLC kolony)
1. Jaký je rozměr makropórů?5µm (Chromolith® UHPLC kolony)
1.15µm (Chromolith® HighResolution columns)
Velikost mezopor13 nm (130 Å u kolon Chromolith® )
15 nm (150 Å u kolon Chromolith®HighResolution)
Objem pórů1 ml/g
Celkový objem pórů3.2 ml/g (Chromolith® HPLC kolony)
2.9 ml/g (Chromolith® HighResolution kolony)
Celková pórovitost>80 %
Povrchová plocha300 m2
Modifikace povrchu (USP klasifikace)RP-18 - s oktadecylovou koncovkou - USP klasifikace L1
RP-8 - s oktylovou koncovkou - USP klasifikace L7
Fenyl - USP klasifikace L11
CN (nitril) - USP klasifikace L10
DIOL - USP klasifikace L20
NH2 (amin) - USP klasifikace L8
. Si (nemodifikovaný oxid křemičitý) - USP klasifikace L3
Obsah uhlíkuRP-18 -. 18 %
RP-8 - 11 %
Fenyl
CN (nitril)
DIOL
NH2 (amin)
Vnitřní průměry analytických kolon jsou 2 mm, 3 mm, 4,6 mm a k dispozici jsou také kazety s držáky ochranných kolon. K dispozici jsou také kolony Chromolith® SemiPrep a Prep (vnitřní průměr 10 mm a 25 mm) a také kapilární kolony Chromolith® CapRod® CapRod.
Mezopóry silikagelu ve všech kolonách Chromolith® jsou 13 nm, což poskytuje vysoký specifický povrch 300 m2/g a dobrou retenci analytů.
Kolony Chromolith® UHPLC jsou kolony Chromolith®  s vnitřním průměrem 2 mm. Tyto kolony jsou díky svému velmi malému vnitřnímu objemu ideální pro použití s přístroji UHPLC nebo UPLC. Zvláštní výhodou je opět velmi rychlá analýza, snížená náročnost na přípravu vzorku a nízký protitlak kolony.
monolitická-silikátová-struktura
Obrázek 1.Fotografie monolitické struktury oxidu křemičitého z elektronového mikroskopu.
Samotný oxid křemičitý je vysoce čistý oxid křemičitý typu B, který zajišťuje inertnost, reprodukovatelnost a stabilitu, s moderními procesy spojování, které optimalizují pokrytí vázané fáze a maximalizují stabilitu, přičemž minimalizují únik a nežádoucí sekundární interakce.
K dispozici jsou také kolony Chromolith® HighResolution (HR) s výhodou vyšší účinnosti, velmi dobré symetrie píků a nízkého protitlaku kolony.
Ty mají menší makropóry o velikosti 1,15 µm, které výrazně zvyšují separační účinnost (teoretické destičkové číslo) kolon. Účinnost je přibližně ekvivalentní částicovým kolonám o průměru 2,6 µm, zatímco protitlak je přibližně ekvivalentní kolonám o průměru 5 µm.
separace chromolitu a sloupce
Obrázek 2.Separace na chromolitové koloně
Chromolitové® HPLC a UHPLC monolitické křemíkové kolony jsou plátovány inertním polymerním materiálem PEEK (polyetheretherketon) a lze je připojit přímo k systému HPLC, UHPLC nebo UPLC jako kolonu "připravenou k použití".
chromolitová kolona
Obrázek 3.Chromolitový sloup
Chromolitové® kolony pro separace malých molekul - I
Délka (mm) I.D. (mm)RP-18eHR RP-18eRP-8eHR RP-8eFenyl
Chromolith® HPLC kolona [1 jednotka]
25x4.61.51463.00011.52020.0001 1.52056.0001
25x31.52003.0001
25x21.52014.00011.52320.0001
50x4.61.51450.00011.52021.0001 1.52057.0001
50x31.52002.0001
50x21.52007.00011.52321.0001
100x4.61.02129.00011.52022.00011.51468.00011.52064.00011.52058.0001
100x31.52001.0001
100x21.52006.00011.52322.0001
150x4.6 1.52023.0001
100x101.52016.0001
100x251.25252.0001
Ověřovací soupravy [3 Chromolith® HPLC kartidy ze 3 různých šarží sorbentů]
50/td> x21.52062.0001
100x4.61.51466.00011.52019.0001
100x31.52063.0001
100x101.52036.0001
Chromolith® Ochranný vozík [3 jednotky]
5x4.61.51451.00011.52025.00011.52013.0001 1.52059.0001
10x4.61.51452.0001
5x31.52005.0001
5x21.52009.00011.52325.0001
Sada ochranných kartiček Chromolith® [1 startovací sada]. s držákem a 3 ochrannými kartušemi]
5x21.52008.0001
5x31.52004.0001
Chromolitové® kolony pro separace malých molekul - II
Délka (mm) I.D.(mm)CNDiolNH2Si
Chromolitová® HPLC kolona [1 jednotka]
25x4.61.52046.00011.53170.00011.52026.0001
25x3
25x2
50x4.61.52047.00011.53171.00011.52027.0001
50x3
50x2
100x4.61.52048.00011.53172.00011.52028.00011.51465.0001
100x3.
x2
150x4.6
100x10 1.52015.0001
100x25 1.25251.0001
Ověřovací soupravy [3 Chromolith® HPLC kartidy ze 3 různých šarží sorbentu]
50x2
100x4.6
100x3
100x10 1.52035.0001
Chromolit® Ochranný vozík [3 jednotky]
5x4.61.52050.00011.53175.00011.52030.00011.52011.0001
10x4.6
5x3
5x2
Sada ochranných kazet Chromolith® [1 startovací sada s držákem a 3 ochrannými kazetami]
5x2
5x3
Držák Chromolith®
Litujeme, vyskytla se neočekávaná chyba.
Response not successful: Received status code 500