Merck
1.37039
Kaliumdihydrogenphosphat
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPC, NF
Synonym(e):
Kaliumphosphat, mono-Kaliumorthophosphat, Kaliumbiphosphat, prim. Kaliumphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, prim.-Kaliumphosphat
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-913-4
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Agentur
BP
ChP
JPC
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
Form
crystalline
solid
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
pH-Wert
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
252.6 °C (lit.)
Dichte
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.04871922141551139
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, NF, JPC, Ph. Eur.
agency
BP, JPC, NF, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
form
crystalline, solid
form
crystalline, solid
form
-
form
-
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
assay
-
assay
-
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
Allgemeine Beschreibung
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Kaliumdihydrogenphosphat wird üblicherweise als Komponente eines Phosphatpuffersystems für das Downstream-Processing von Biomolekülen in Chromatografieverfahren oder für die endgültige Flüssigformulierung verwendet.
Aufgrund seiner niedrigen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte eignet sich Kaliumdihydrogenphosphat Emprove® Expert besonders gut für Anwendungen mit hohem Risiko.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.