Materialien
316 stainless steel spring(s) (passivated)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Lynx®
Parameter
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Höhe
13.7 cm (5.4 in.)
Länge
13.5 cm (5.3 in.)
Breite
8.4 cm (3.3 in.)
Fitting
1 in. inlet hose barb
1 of 4
Dieser Artikel | CDRF3HN05 | CDRF6HN05 | CDRF4HN05 |
|---|---|---|---|
| material 316 stainless steel spring(s) (passivated), polysulfone housing (outer, sterility chamber), silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant), polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF) | material 316 stainless steel spring(s) (passivated), polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), polysulfone housing (outer, sterility chamber), polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant) | material 316 stainless steel spring(s) (passivated), polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), polysulfone housing (outer, sterility chamber), polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant) | material 316 stainless steel spring(s) (passivated), polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), polysulfone housing (outer, sterility chamber), polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant) |
| fitting 1 in. inlet hose barb | fitting 3/8 in. inlet hose barb | fitting 3/4 in. inlet hose barb | fitting 1/2 in. inlet hose barb |
| product line Lynx® | product line Lynx® | product line Lynx® | product line Lynx® |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| parameter 0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure) | parameter 0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure), 2-40 °C operating temperature (36-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure) | parameter 0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure), 2-40 °C operating temperature (36-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure) | parameter 0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure), 2-40 °C operating temperature (36-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure) |
| H 13.7 cm (5.4 in.) | H 13.7 cm (5.4 in.) | H 13.7 cm (5.4 in.) | H 13.7 cm (5.4 in.) |
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.