Merck
Passer à
681237
5-Methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
5-Methylnicotinic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
207-215 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-6(7(9)10)4-8-3-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)