Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
Vérifier la disponibilité des articles du panier | 31,80 € |
A propos de cet article
Formule linéaire :
C31H47NO3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
577.917
MDL number:
31,80 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderOther Notes