Merck
Passer à
ATEH93EDCD4E
AstaTech, Inc.
FAROPENEM SODIUM HEMIPENTAHYDRATE
Synonyme(s) :
sodium (5R,6S)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-3-((R)-tetrahydrofuran-2-yl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate pentahydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
128,58 €
250 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
207,65 €
1 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
375,39 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C24H38O15N2S2Na2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
704.68
MDL number:
Réf. du fournisseur: 41111-100MG
128,58 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/2C12H15NO5S.2Na.5H2O/c2*1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;;;;;;/h2*5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2/t2*5-,6-,7+,11-;;;;;;;/m11......./s1
Inchi Key
MOGICMVNWAUWMK-HIXRZVNASA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
-20 C
Mot-clé