Merck
Passer à
BDPH9BCC32CB
Bide Pharmatech
(4-Bromo-2-ethylphenyl)methanol
Synonyme(s) :
(4-bromo-2-ethylphenyl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-2-7-5-9(10)4-3-8(7)6-11/h3-5,11H,2,6H2,1H3
Inchi Key
JCUFCMGXQKHDLU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Bromo-2-ethylphenyl)methanol