Merck
Passer à
BDPH9BCC32FD
Bide Pharmatech
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Synonyme(s) :
2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7O1N1
Poids moléculaire :
133.15
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,6H2
Inchi Key
NWRXEGKWQXAEHC-UHFFFAOYSA-N