Merck
Passer à
BDPH9BCC360B
Bide Pharmatech
3-Chloro-5-methylpyrazine-2-carboxamide
Synonyme(s) :
3-chloro-5-methylpyrazine-2-carboxamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H6O1N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.59
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O/c1-3-2-9-4(6(8)11)5(7)10-3/h2H,1H3,(H2,8,11)
Inchi Key
JEDOBXCGHBZIDZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid