Merck
Passer à
BDPH9BCC42E1
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1-(4-chlorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7O2N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.63
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-5-9(10(14)15)12-6-13/h1-6H,(H,14,15)
Inchi Key
LDALVFKCZXOZGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé