Merck
Passer à
BDPH9BCC48B2
Bide Pharmatech
1,4-Bis(4-bromophenyl)-1,3-butadiyne
Synonyme(s) :
1-bromo-4-[4-(4-bromophenyl)-1,3-butadiynyl]benzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H8Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.05
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C16H8Br2/c17-15-9-5-13(6-10-15)3-1-2-4-14-7-11-16(18)12-8-14/h5-12H
Inchi Key
IIERBCCHBFZMQZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé