Merck
Passer à
BDPH9BCC4D4D
Bide Pharmatech
3-((6-Bromopyridin-2-yl)amino)propanoic acid
Synonyme(s) :
3-((6-bromopyridin-2-yl)amino)propanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O2N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.08
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c9-6-2-1-3-7(11-6)10-5-4-8(12)13/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
CECVZFZBEGRZND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid