Merck
Passer à
BDPH9BCC4E9D
Bide Pharmatech
3-Ethynyl-2,5-dimethylthiophene
Synonyme(s) :
3-ethynyl-2,5-dimethylthiophene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.22
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H8S/c1-4-8-5-6(2)9-7(8)3/h1,5H,2-3H3
Inchi Key
ZKVKXKISMSFNNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Ethynyl-2,5-dimethylthiophene
hstatements
Mot-clé