Merck
BDPH9BCC540D
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
Synonyme(s) :
5-bromo-2-phenyl-1H-indole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H10N1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.14
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H10BrN/c15-12-6-7-13-11(8-12)9-14(16-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
Inchi Key
XGOWHPSXPPZWAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé