Merck
Passer à
BDPH9BCC6029
Bide Pharmatech
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Synonyme(s) :
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H9N3Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.51
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H8BrN3.ClH/c7-6-9-4-5-3-8-1-2-10(5)6;/h4,8H,1-3H2;1H
Inchi Key
FNKYKFZYHXJZRI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé