Merck
Passer à
BDPH9BCC95EB
Bide Pharmatech
2,2'-(1-Benzylpiperidine-4,4-diyl)diethanol
Synonyme(s) :
2,2'-(1-benzylpiperidine-4,4-diyl)diethanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H25O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.38
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C16H25NO2/c18-12-8-16(9-13-19)6-10-17(11-7-16)14-15-4-2-1-3-5-15/h1-5,18-19H,6-14H2
Inchi Key
YKUVZEGONPYNPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid