Merck
BDPH9BCC9CBE
Bide Pharmatech
2-(1H-Imidazol-2-yl)propan-2-ol
Synonyme(s) :
2-(1H-imidazol-2-yl)-2-propanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H10O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-6(2,9)5-7-3-4-8-5/h3-4,9H,1-2H3,(H,7,8)
Inchi Key
CJYJVIFSBZSJBN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(1H-Imidazol-2-yl)propan-2-ol
Mentions de précaution
Mot-clé