Merck
Passer à
BDPH9BCC9DA2
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(pyridin-3-yloxy)aniline
Synonyme(s) :
3-chloro-4-(3-pyridinyloxy)aniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H9O1N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.66
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c12-10-6-8(13)3-4-11(10)15-9-2-1-5-14-7-9/h1-7H,13H2
Inchi Key
HUHJCGBQPHGZAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé