Merck
Passer à
BDPH9BCCBC46
Bide Pharmatech
3-(4-Bromophenyl)morpholine hydrochloride
Synonyme(s) :
3-(4-bromophenyl)morpholine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H13O1N1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.58
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H12BrNO.ClH/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-13-6-5-12-10;/h1-4,10,12H,5-7H2;1H
Inchi Key
GWQXSBSWSBIWEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid