Merck
Passer à
BDPH9BCCC95C
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetic acid
Synonyme(s) :
hydroxy[di(2-thienyl)]acetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H8O3S2
Poids moléculaire :
240.3
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H8O3S2/c11-9(12)10(13,7-3-1-5-14-7)8-4-2-6-15-8/h1-6,13H,(H,11,12)
Inchi Key
FVEJUHUCFCAYRP-UHFFFAOYSA-N