Merck
Passer à
BDPH9BCCCE14
Bide Pharmatech
Spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)6-4-8(5-6)2-1-3-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Inchi Key
FUQHLUSGMOSPRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé