Merck
BDPH9BCCCE4A
Bide Pharmatech
3-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Synonyme(s) :
3-(trifluoromethyl)phenyl acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H7O2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-6(13)14-8-4-2-3-7(5-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Inchi Key
CBAIJJMMUDSHOD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Trifluoromethyl)phenyl acetate