Merck
Passer à
BDPH9BCCCF1E
Bide Pharmatech
1-(6-Bromopyridin-2-yl)azetidine-3-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1-(6-bromo-2-pyridinyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O2N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.09
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O2/c10-7-2-1-3-8(11-7)12-4-6(5-12)9(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,13,14)
Inchi Key
ZPLNUHDGBKVSEH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé