Merck
Passer à
BDPH9BCCDE82
Bide Pharmatech
2-Bromo-7-iodo-9,9'-spirobi[fluorene]
Synonyme(s) :
2-bromo-7-iodo-9,9'-spirobi[fluorene]
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C25H14Br1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C25H14BrI/c26-15-9-11-19-20-12-10-16(27)14-24(20)25(23(19)13-15)21-7-3-1-5-17(21)18-6-2-4-8-22(18)25/h1-14H
Inchi Key
OKDQJGCCMJHSQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé