Merck
Passer à
BDPH9BCCE1B5
Bide Pharmatech
5-(Chloromethyl)furan-2-carbaldehyde
Synonyme(s) :
5-(chloromethyl)-2-furaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5O2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.56
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H5ClO2/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H,3H2
Inchi Key
KAZRCBVXUOCTIO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid