Accéder au contenu
Une maintenance du système est prévue le dimanche 11 octobre, de 8h00 à 12h00 CST (dimanche 11 octobre 2026, de 15h00 à 19h00 CET). Les devis, les vérifications de prix et les demandes de suivi de commande pourraient être temporairement indisponibles.
Merck
Passer à
BDPH9BCCEF7A
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(butylamino)propanoate
Synonyme(s) :
ethyl 3-(butylamino)propanoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H19O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.26
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-3-5-7-10-8-6-9(11)12-4-2/h10H,3-8H2,1-2H3
Inchi Key
HTFPNDKVPVWBDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-(butylamino)propanoate