Merck
Passer à
BDPH9BCCF9C7
Bide Pharmatech
7-Methyl-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Synonyme(s) :
7-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7-4-9-10(5-8(7)6-11)13-3-2-12-9/h4-6H,2-3H2,1H3
Inchi Key
HQDFDCPSGBNTRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals