Merck
BDPH9BCCFB1A
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Synonyme(s) :
3-bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H2N1Cl1Br1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.34
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H
Inchi Key
PNKGIZKPKHAJOI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Mot-clé
Danger
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones