Merck
Passer à
BDPH9BCCFCC2
Bide Pharmatech
6-(Methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
6-(methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H11O4N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.22
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-6-8-4-3-7(12(16)17-2)5-9(8)13-10(6)11(14)15/h3-5,13H,1-2H3,(H,14,15)
Inchi Key
AYNZBBDTXXBQBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé