Merck
Passer à
BDPH9BCCFED5
Bide Pharmatech
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
Synonyme(s) :
3-bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H6N2Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H6BrFN2/c10-6-1-5-2-7(12)3-8(11)9(5)13-4-6/h1-4H,12H2
Inchi Key
VHDCVYMFTYLNCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
Mentions de précaution
Mot-clé