Merck
Passer à
BDPH9BCCFF06
Bide Pharmatech
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Synonyme(s) :
methyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H9O2N1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.25
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,11H2,1H3
Inchi Key
VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow-brown to dark brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Mot-clé