Merck
Passer à
BDPH9BCD009E
Bide Pharmatech
Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Synonyme(s) :
methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8O2N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
Inchi Key
UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark