Merck
Passer à
BDPH9BCD03C0
Bide Pharmatech
Pentane-1-sulfonyl chloride
Synonyme(s) :
1-pentanesulfonyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H11O2Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.66
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H11ClO2S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3
Inchi Key
PWQOZRPSDQKNPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentane-1-sulfonyl chloride