Merck
Passer à
BDPH9BCD0965
Bide Pharmatech
4,6-Difluoro-1H-indole-2,3-dione
Synonyme(s) :
4,6-difluoro-1H-indole-2,3-dione
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H3O2N1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.11
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-3-1-4(10)6-5(2-3)11-8(13)7(6)12/h1-2H,(H,11,12,13)
Inchi Key
YIVXDNUTNIKQMY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,6-Difluoro-1H-indole-2,3-dione
Mentions de précaution
Mot-clé