Merck
Passer à
BDPH9BCD0B39
Bide Pharmatech
1-Cyclobutylpropan-1-amine hydrochloride
Synonyme(s) :
1-cyclobutylpropan-1-amine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H16N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.66
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7(8)6-4-3-5-6;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H
Inchi Key
QLVATDBARBKCCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid