Merck
Passer à
BDPH9BCD0B9A
Bide Pharmatech
S-(3-Oxopropyl) ethanethioate
Synonyme(s) :
S-(3-oxopropyl) ethanethioate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H8O2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.18
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H8O2S/c1-5(7)8-4-2-3-6/h3H,2,4H2,1H3
Inchi Key
LLGHPZSANAZMFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-(3-Oxopropyl) ethanethioate