Merck
Passer à
BDPH9BCD1BD3
Bide Pharmatech
Naphtho[2,3-b]benzofuran-3-ylboronic acid
Synonyme(s) :
naphtho[2,3-b]benzofuran-3-ylboronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H11O3B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.07
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C16H11BO3/c18-17(19)12-5-6-13-14-7-10-3-1-2-4-11(10)8-15(14)20-16(13)9-12/h1-9,18-19H
Inchi Key
DUXKPIWSSPISSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals