Merck
Passer à
BDPH9BCD20C2
Bide Pharmatech
2-Amino-3-(thiazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride
Synonyme(s) :
2-amino-3-(thiazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H9O2N2Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.67
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Purity
97%
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S.ClH/c7-5(6(9)10)1-4-2-8-3-11-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,9,10);1H
Inchi Key
WPTRJRFKLLPZND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé