Merck
Passer à
BDPH9BCD2140
Bide Pharmatech
(5-Bromo-6-methylpyridin-2-yl)methanol
Synonyme(s) :
(5-bromo-6-methyl-2-pyridinyl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H8O1N1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-5-7(8)3-2-6(4-10)9-5/h2-3,10H,4H2,1H3
Inchi Key
JUUUESPVQDOIBC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé