Merck
Passer à
BDPH9BCD2373
Bide Pharmatech
2,6-Dibromo-3-chloropyridine
Synonyme(s) :
2,6-dibromo-3-chloropyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H2N1Cl1Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.34
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H2Br2ClN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
Inchi Key
GFDGSOAAFDXXDO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dibromo-3-chloropyridine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé