Merck
Passer à
BDPH9BCD24CC
Bide Pharmatech
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Synonyme(s) :
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-3-4-9-10(7)5-6/h1-5H
Inchi Key
MJGAKVFFADUFMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Mentions de précaution
Mot-clé