Merck
Passer à
BDPH9BCD2A64
Bide Pharmatech
3-Cyclobutyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
Synonyme(s) :
3-cyclobutyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H24N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.35
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H24N2/c1-2-12(3-1)15-10-6-13(7-11-15)4-8-14-9-5-13/h12,14H,1-11H2
Inchi Key
LROBDXNVZFCHGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid