Merck
BDPH9BCD2E5A
Bide Pharmatech
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Synonyme(s) :
N-(3,4-dimethylbenzyl)ethanamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H17N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-12-8-11-6-5-9(2)10(3)7-11/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3
Inchi Key
JTHLCDILGMWAOG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine