Merck
Passer à
BDPH9BCD33A8
Bide Pharmatech
1,4-Phenylene bis(1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylate)
Synonyme(s) :
4-{[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)carbonyl]oxy}phenyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C24H10O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.34
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C24H10O10/c25-19(11-1-7-15-17(9-11)23(29)33-21(15)27)31-13-3-5-14(6-4-13)32-20(26)12-2-8-16-18(10-12)24(30)34-22(16)28/h1-10H
Inchi Key
CXISKMDTEFIGTG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow powder or crystal