Merck
Passer à
BDPH9BCD3E5A
Bide Pharmatech
2-(4-Formylphenoxy)propanenitrile
Synonyme(s) :
2-(4-formylphenoxy)propanenitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H9O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-8(6-11)13-10-4-2-9(7-12)3-5-10/h2-5,7-8H,1H3
Inchi Key
QNECGSPKRWDDLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Formylphenoxy)propanenitrile