Merck
Passer à
BDPH9BCD45FB
Bide Pharmatech
1-Boc-3-(2-aminoethyl)piperidine
Synonyme(s) :
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H24O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-4-5-10(9-14)6-7-13/h10H,4-9,13H2,1-3H3
Inchi Key
GYLAYRXNMUUXJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Boc-3-(2-aminoethyl)piperidine
Mentions de précaution
Mot-clé