Merck
Passer à
BDPH9BCD4850
Bide Pharmatech
1-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
Synonyme(s) :
1-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H13O1N1Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.67
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H12F3NO.ClH/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)15-10(11,12)13;/h3-6,9H,2,14H2,1H3;1H
Inchi Key
FYDVWLSWTITCCB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals